NSRULER-10100
Volume Indicator Ruler, 100 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC
Produktlinie
NovaSeptum®
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Länge
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
Breite
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
Dicke
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
Eignung
suitable for sampling
Anwendung(en)
sterile sampling
Kompatibilität
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL