Wichtige Dokumente
NA27
Sigma-Aldrich
Anti-MSH2 (Ab-2) Mouse mAb (FE11)
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable