Wichtige Dokumente
MY0010025
Millipore
Hefen- und Schimmelpilz-Tester
Yeast and Mold Sampler
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Synonym(e):
Gelber Hefen- und Schimmelpilz-Eintauchtester, m-Grün-Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Qualitätsniveau
Form
solid (ready-to-use)
Verpackung
box of 25 units
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH-Wert
4.6±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Kompatibilität
Incubator
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Der Hefen- und Schimmelpilz-Eintauchtester bietet ein Mittel für die einfache, rasche und effiziente Analyse von Wasserproben auf Hefen und Schimmelpilze. Mit dieser Methode werden die umständlichen und teuren Geräte und Materialien überflüssig, die mit traditionellen Methoden verbunden sind. Der Eintauchtester enthält m-Grün-Medium für die Wiederfindung von Hefen und Schimmelpilzen.
Anwendung
Mit dem Hefen- und Schimmelpilz-Tester werden Hefen und Schimmelpilze in Proben wie Prozesswässern, HP-Wässern, Rohstoffen und Geräteoberflächen detektiert
Verpackung
Nährbodenträger
Eignung
Hefen- und Schimmelpilz-Eintauchtester
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 28–32 °C
Inkubationszeit: 24–72 h
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Hinweis zur Analyse
Hefekolonien sind seidig, opak und weiß gefärbt oder verfärben sich im Laufe der Zeit grün. Schimmelpilzkolonien sind weiß, grün oder braun-schwarz und filamentös. Bakterienkolonien können sichtbar werden, sind aber meist kleiner, glänzender und transparenter als die Hefekolonien.
QK-Organismen
Fleischmanns Hefe (Saccharomyces cerevisiae) Wiederfindung ≥80 %
Ziel-Mikroorganismen: Hefen und Schimmelpilze
Sonstige Hinweise
Informationen zur Haltbarkeitsdauer erfragen Sie bitte beim Technischen Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension