Merck
MXSMBPA48
Millipore
Milliflex Cassette prefilled with Baird Parker Agar
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Form
plate (pre-poured agar)
Haltbarkeit
6 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Hersteller/Markenname
Milliflex®
Farbe
opalescent yellow-brown
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH-Wert
6.8±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex®
Nährmedium
Baird-Parker-Agar
Hinweis zur Analyse
QC organisms
S. aureus (ATCC 6538)
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
Target Microorganisms: Staphylococcus-Spezies
Typische S. aureus-Kolonien sind schwarz. Kolonien anderer Mikroorganismen sind weiß bis braun.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable