Merck
MMHEADCV1
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Filtrationskopfabdeckungsset
for use with Milliflex Oasis® systems
Größe auswählen
1 SET
77,60 €
77,60 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
77,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
77,60 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Verpackung
pack of 1 sets
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® systems
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationskopfabdeckungsset schützt den Filtrationskopf, wenn die Pumpe nicht in Gebrauch ist.
Anwendung
MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe, die bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany