MISEPTC0N
MilliSentials-Pipettierhilfe zum Aliquotieren
Synonym(e):
Aliquoting Pipette Controller
About This Item
Empfohlene Produkte
L × B × H
7.2 in. × 7.0 in. × 2.2 in.
Volumen
0.5 - 5 mL
Gewicht
385 g
Akkuleistung
rechargeable (Battery Charge time: ∼2 hours)
Kompatibilität
for use with Glass and Plastic Serological Pipets with Volume 1 to 100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mitgeliefertes Zubehör -
- Wandhalterung
- 0,22-μm-Düsenfilterersatz
- Stromkabel
Anwendung
- Zellkultur
- Dispensmedien
- Befüllen von Platten, Röhrchen, Cryovials
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die integrierte Aliquotierfunktion gibt auf Knopfdruck automatisch genaue Aliquote zwischen 0,5 und 5,0 ml ab.
- Berührungsempfindliche Ansaug- und Abgabetasten ermöglichen eine präzise Steuerung.
- Das ergonomische Design reduziert die Belastung der Hände.
Artikel
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Verwandter Inhalt
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.