MFGB02SH3
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 20, sterile; γ-irradiated
Größe auswählen
+49 6151 3599 399oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+49 6151 3599 399oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Empfohlene Produkte
Materialien
polysulfone device
polysulfone support
Qualitätsniveau
Agentur
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Sterilität
irradiated
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Millipak® Final Fill 20
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipak®
Parameter
0.51 L/min flow rate at 0.69 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
20 L process volume
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
50 psi max. differential pressure (3.5 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Filtrationsfläche des Filters
100 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wurde mit einer Durapore® Membran hergestellt, die den Kriterien für einen „nicht faserabgebenden“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b)(6) entspricht und auf der Grundlage der Spezifikationen für großvolumige Parenteralia nach USP 788 Particulate Matter in Injections validiert wurde.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Bitte beachten Sie den Abschnitt zu allgemeinen Richtlinien in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanleitung
- Lagerung: Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften