Merck
MD0SP07FS1
Millipore
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
D0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.77 m 2 surface area
Größe auswählen
1 EA
1.039,00 €
1.039,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.039,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
1.039,00 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, D0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materialien
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Qualitätsniveau
Beschreibung
Primary clarification directly out of the bioreactor
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Höhe
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Länge
24.2 in. (62 cm)
Tiefe
6.4 in. (16.3 cm)
Filtrationsfläche
0.77 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
D0SP
Allgemeine Beschreibung
Der Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter (synthetische Medien mit hoher Kapazität) ist ein synthetischer Tiefenfilter, der ein reineres und konsistenteres Tiefenfiltrationsmedium bereitstellt, verglichen mit Diatomeenerde (DE)- und Cellulose (CE)-basierten Filtern. Diese Einheit in einem Prozessmaßstab-Pod-Format mit einer D0SP-Medienqualität unterstützt die primäre und sekundäre Klärung sowie nachgelagerte Filtrationsanwendungen.
Anwendung
Erste Klärfiltration nach dem Bioreaktor
Leistungsmerkmale und Vorteile
Synthetische Konstruktionsmaterialien
  • Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
  • Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat(LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung & -design
  • Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften, wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
  • Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
  • Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Liter oder mehr
  • Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Spezifikationen
Filtergrad: D0SP
Spurenmetalle wurden nach dem Spülen der Oberfläche mit 50 l Reinwasser je m2 nach 24-stündigem statischem Einweichen in Reinwasser gemessen. Die Werte basieren auf durchschnittlichen Daten zu extrahierbaren Metallen aus drei separaten uPod Gerätechargen. Die Analyse wurde mit iCP-MS durchgeführt. Die Geräte wurden nicht autoklaviert.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC erhalten. Die Filtrationsleistung kann nach dem Autoklavieren beeinträchtigt sein. Nur für die Dekontamination nach der Verwendung empfohlen.
Hinweis zur Analyse
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach einem Spülen mit 50 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche (300 LMH, 10 min). Am Ende der Spülung wurde eine Probe für die Leitfähigkeitsmessung entnommen. Vorrichtungen wurden nicht autoklaviert.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.