Merck
MCE5007FS1
Millipore
Millistak+® Pod-Tiefenfilter
CE50, filtration area 0.77 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ Pod Depth Filter, CE50 media series, 0.77 m 2 surface area, 1/pk
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Millistak+® Pod-Tiefenfilter, CE50, cellulose, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
glass filled polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psid) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psid) at 25 °C
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
0.77 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
1.52-1.94 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
CE50
Allgemeine Beschreibung
Die Millistak+® Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Millistak+® MCE5007FS1 wird in einem POD-Format mit 32 cm (H) x 62 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,77 m2 bereitgestellt.
Diese CE50-Medienserie bietet optimale Leistung durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für primäre (grobe) Klärungsanwendungen. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Zum Klären von Serum, Plasma, Vakzinen, Zellkulturen oder anderen Flüssigkeiten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Filtergrad: CE50
Je 24-stündigem statischem Einweichen in 10 l Reinwasser nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 30 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche.
Natrium: ≤106,67 mg/m2
Calcium: ≤15,72 mg/m2
Magnesium: ≤7,13 mg/m2
Quecksilber: ≤0,004 mg/m2
Chrom: 0,003 mg/m2
Aluminium: ≤0,64 mg/m2
Kalium: ≤0,45 mg/m2
Blei: ≤0,004 mg/m2
Arsen: ≤0,022 mg/m2
Cobalt: 0,002 mg/m2
Eisen: ≤0,45 mg/m2
Mangan: ≤0,01 mg/m2
Titan: <0,01 mg/m2
Zink: ≤0,03 mg/m2
Nickel: ≤0,004 mg/m2
Calcium: ≤0,004 mg/m2
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Wasser je m2 Medienoberfläche
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.