Merck
MAHAS4510
Millipore
Multiscreen® 96-Well-Platte, MCE-Membran
pore size 0.45 μm, sterile
Synonym(e):
Detektionskit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom wells
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Mixed Cellulose Esters membrane for cell culture & ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
Sterilität
sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
50-250 μL sample volume (per well)
Methode(n)
DNA purification: suitable
ELISPOT: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
300 μL
Arbeitsvolumen
50-250 μL
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Bindungsart
high binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HA
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+-Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Assays
Protein
Radionukleotide
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protokolle
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Fragen
  1. May I know if this plates are compatible on BD Symphony A3/A5 flow cytometer HTS? If yes, may I know if these plates are flat bottom/round bottom/ V bottom? Thank you, Aravind
    1 Antwort
    1. The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Hilfreich?