MABX7245
Anti-human brain natriuretic peptide, clone 24
clone 24, from mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
24, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Angaben zum Gen
human ... NPPB(4879)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Cardiac
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2