MABT827-AF555
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Dystrophin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C6 (MANDYS106), monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DMD(1756)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected dystrophin in human skeletal muscle tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
The unconjugated antibody (Cat. No. MABT827) and Alexa Fluor™ 488 conjugate (Cat. No. MABT827-AF488) are also available for Immunohistochemistry
Immunofluorescence
and Western Blotting applications.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable