MABT42
Anti-Integrin beta-2 (CD18) Antibody, clone M18/2
clone M18/2, from rat
Synonym(e):
integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), integrin beta chain, beta 2, complement receptor C3 beta-subunit, leukocyte cell adhesion molecule CD18, integrin beta-2, Complement receptor C3 subunit beta, Cell surface adhesion glyco
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M18/2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Itgb2(16414)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Inhibition Analysis: A previous lot of this antibody was shown to inhibit lymphoma metastasis (Zahalka, M. A. et al. (1993) J. Immunol. 150, 4466).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected Integrin beta-2 in mouse EL4 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Mouse EL4 cells
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable