MABT376
Anti-Ero1 Antibody, clone 2G4/12
clone 2G4/12, from mouse
Synonym(e):
ERO1-like protein alpha, ERO1-L, ERO1-L-alpha, Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein, Oxidoreductin-1-L-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G4/12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERO1L(30001)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Ero1 in Ero1 transfected HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Ero1 in HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ero1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable