MABT332
Anti-Obscurin Antibody, clone 4A8
clone 4A8, from mouse
Synonym(e):
Obscurin, Obscurin-RhoGEF, Obscurin-myosin light chain kinase, Obscurin-MLCK
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A8, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OBSCN(84033)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry by fluorescent Analysis: A representative lot detected Isocitrate dehydrogenase in rat muscle tissue at resting stage (Bowman, A.L., et al. (2007). FEBS Letters. 581:1549-1554).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Obscurin in rat skeletal muscle tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable