MABT330
Anti-Lamin A (mature) Antibody, clone 4A4-A4
clone 4A4-A4, from mouse
Synonym(e):
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, 70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4-A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in wild type mouse fibroblasts cells.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Lamin A (mature) in 10 µg of A431 and THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in EDMD and FPLD fibroblasts (Roblek, M., et al. (2010). PLOS ONE. 5(5):e10604).
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Lamin A (mature) in pre-lamin A and Lamin A (mature).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A (mature) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable