Merck
MABT323
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM6-Antikörper, Klon 1H7-4B
clone 1H7-4B, from mouse
Synonym(e):
CEACAM6, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen, CD66c
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H7-4B, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEACAM6(4680)
Allgemeine Beschreibung
Die mit dem karzino-embryonalen Antigen (CEA) verwandten Zelladhäsionsmoleküle (CEACAMs) bilden eine 12-köpfige Untergruppe der CEA-Familie von Immunglobulin-verwandten Proteinen, die erstmals 1965 beschrieben wurde (PMID 4953873). Es wird berichtet, dass CEACAMs an verschiedenen physiologischen Prozessen wie Zelladhäsion, -differenzierung, -proliferation und -überleben sowie an der Karzinogenese und bakteriellen Pathogenese beteiligt sind. CEACAM-Moleküle aus benachbarten Zellen können über ihre jeweilige extrazelluläre N-terminale IgV-ähnliche Domäne interagieren und die Zell-zu-Zell-Adhäsion durch Trans-Oligomerisierung vermitteln. CEACAM-Moleküle können innerhalb derselben Zelle auch eine durch die Transmembrandomäne vermittelte Cis-Oligomerisierung durchlaufen, ein Vorgang, der für die Aufrechterhaltung der nachgeschalteten zellulären Signalübertragung wichtig ist. Obwohl gezeigt wurde, dass CEACAM1 seine zytoplasmatische Domäne für die zelluläre Signalübertragung nutzt, werden nicht alle CEACAM-Mitglieder mit einer signifikanten zytoplasmatischen Domäne exprimiert, und andere (CEACAM5/6/7/8) sind GPI-verankert und haben nicht einmal eine Transmembrandomäne. (PMID 4735478). Humanes CEACAM6 (auch bekannt als CD66c, unspezifisches kreuzreagierendes Antigen, normales kreuzreagierendes Antigen; UniProt P40199) wird durch das Gen CEACAM6 (oder CEAL & NCA) (NCBI-Gen-ID 4680) kodiert. Es handelt sich um ein GPI-verankertes CEACAM mit drei extrazellulären Ig-Domänen. Klon 1H7-4B zeigt keine Kreuzreaktion mit humanem CEACAM1/3/4/5/7/8, Ratten-CECAM1 oder Maus-CEACAM1/2.
Spezifität
Mit Klon 1H7-4B wurde spezifisch exogen exprimiertes humanes CEACAM6, aber nicht CEACAM1/3/4/5/7/8, auf der Oberfläche transfizierter CHO-Zellen nachgewiesen.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne.
Rekombinante extrazelluläre Domäne von humanem CEACAM6.
Anwendung
Anti-CEACAM6-Antikörper, Klon 1H7-4B, ist ein Antikörper gegen CEACAM6 zur Verwendung in Western-Blot, Immunhistochemie (Paraffin), ELISA, Immunpräzipitation, Immunzytochemie und Durchflusszytometrie.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde CEACAM6 in normalen (Dickdarm, Lunge, Lymphknoten) und krebsartigen (Lunge, Dickdarm) humanen Gewebeschnitten nachgewiesen.
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde exogen exprimiertes humanes CEACAM6 auf der Oberfläche von transfizierten CHO-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. B. Singer, Universität Duisburg-Essen, Deutschland).
ELISA-Analyse: Mit repräsentativen Chargen wurde CEACAM6 in multivesikulären Körpern (MVBs) aus menschlichen Epithelzellen HT29 und menschlichen Dickdarm-Epithelzellen T102/3 nachgewiesen, die zwei Tage lang keine Nährstoffe erhalten hatten, sowie in Proben menschlicher bronchoalveolärer Lavageflüssigkeit (BALF) (Singer, B.B., et al. (2014). PLoS One. 9(4):e94106; Klaile, E., et al. (2013). Respir. Res. 14:85).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Partie wurde CEACAM6 in in Paraffin eingebetteten humanen Lungenkrebsgewebeschnitten nachgewiesen (Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde CEACAM6 in humanen HT29-Endothelzellen, die zwei Tage lang keine Nährstoffe erhalten haben, und in von HT29 abgeleiteten multivesikulären Körpern (MVBs) nachgewiesen (Muturi H.T., et al. (2013) PLoS One. 8(9):e74654).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HT-29-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde CEACAM6 in 10 µg HT-29-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~90 kDa gemessen. Die Größe der Zielbande erscheint aufgrund der hohen Glykosylierung größer als das berechnete Molekulargewicht von 33,48/37,20 kDa (reif/Pro-Form).
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable