MABT1332
Anti-Tspan-8 Antibody, clone 40/15-1B11-63-76-8
clone 40/15-1B11-63-76-8, from rat
Synonym(e):
Tetraspanin-8, Tspan-8
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
40/15-1B11-63-76-8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tspan8(216350)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Tspan-8 in LIM1215 positive for Tspan8 and HEK293T cell lysates.
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Tspan-8 in mouse colon tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit