MABS275
Anti-Gli3 Antibody, clone 5E1
clone 5E1, from mouse
Synonym(e):
Transcriptional activator GLI3, GLI3 form of 190 kDa, GLI3-190, GLI3FL, GLI3 C-terminally truncated form, GLI3 form of 83 kDa, GLI3-83
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLI3(2737)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Gli3 in mouse embryo cross-sections (Laht, S., et al. (2008). Hybridoma. 27(3):167-174.).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected in Gli3 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human thymus tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable