MABS2219
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F5, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 38.79 kDa
observed mol wt ~36 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2κ
Epitopsequenz
C-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Mogat1(68393)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing MGAT1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MGAT1 in lysates from HEK293 cells transfected with mouse MGAT1, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MGAT1 in Western Blotting applications (Lee, Y.J., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(34):13656-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable