MABS2194
Anti-gp91phox (NOX2) Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL5, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 65.34 kDa
observed mol wt ~91 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYBB(1536)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Human PMN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected gp91phox (NOX2) in Human PMN cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Western Blotting applications (Baniulis, D., et. al. (2005). Eur J Haematol. 74(4):337-47; Baniulis, D., et. al. (2005). Biochim Biophys Acta. 1752(2):186-96).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable