MABS2157
Anti-CH25H Antibody, clone 18G9
Größe auswählen
144,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
144,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
18G9, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 31.75 kDa
observed mol wt ~34 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CH25H(9023)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells overexpressing cholesterol 25-hydroxylase (CH25H).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) in lysate from HEK293T cells overexpressing cholesterol 25-hydroxylase (CH25H).
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CH25H in Western Blotting applications (Bauman, D.R., et al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(39):16764-9; Tuong, Z.K., et. al. (2016). PLoS One. 11(1):e0147179).
ELISA Analysis: A representative lot detected CH25H in ELISA applications (Bauman, D.R., et al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(39):16764-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable