MABS1995M
Anti-MT-ATP6 Antibody, clone 1G7-1G2
clone 1G7-1G2, from mouse
Synonym(e):
ATP synthase subunit a, F-ATPase protein 6
Größe auswählen
130,00 €
Größe auswählen
About This Item
130,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G7-1G2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MT-ATP6(4508)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ATP6 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable