MABS1918
Anti-Ubiquitin Lys6 specific Affimer reagent GFP/His tag
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K6_29, recombinant monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 8.60 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with Various K-linked di-ubiquitin chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this Affimer reagent detected di-ubiquitin K6-linkages.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot of this Affimer detected di-Ubiquitin Lys6. in Western Blotting applications (Michel, M.A., et. al. (2017). Mol Cell. 68(1):233-246).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable