MABS1917
Anti-RIP140 Antibody, clone 6D7
clone 6D7, from mouse
Synonym(e):
Nuclear receptor-interacting protein 1, Nuclear factor RIP140, Receptor-interacting protein 140
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6D7, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRIP1(8204)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected RIP140 in Chromatin Immunoprecitpiation applications (Hallberg, M., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(22):6785-95).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RIP140 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable