MABS1882
Anti-TAOK3 Antibody, clone 1H9.1
clone 1H9.1, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase TAO3, EC:2.7.11.1, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, CTCL-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, JNK/SAPK-inhibitory kinase, Jun kinase-inhibitory kinase, JIK, Kinase from
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAOK3(51347)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TAOK3 in 10 µg of Raw264.7 cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1