Wichtige Dokumente
05-173
Sigma-Aldrich
Anti-Calmodulin-Antikörper
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
calmodulin 1, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), phosphorylase kinase, delta subunit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALM3(808)
Allgemeine Beschreibung
Calmodulin (CaM) ist ein universelles, calciumbindendes Protein, das an mehrere verschiedene Proteinziele binden und diese regulieren kann, wodurch es verschiedene Zellfunktionen beeinflusst.
CaM vermittelt Prozesse wie Entzündung, Metabolismus, Apoptose, Muskelkontraktion, intrazelluläre Bewegung, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, Nervenwachstum und Immunreaktion. CaM wird in vielen Zelltypen exprimiert und kann verschiedene subzelluläre Positionen aufweisen, einschließlich Zytoplasma, innerhalb von Organellen oder in Plasma oder Organellenmembranen. Viele der Proteine, die CaM bindet, können selbst nicht an Calcium binden und nutzen CaM als Calcium-Sensor und Signalwandler. CaM durchläuft beim Binden an Calcium eine konformationelle Veränderung, wodurch es für eine spezifische Antwort an spezifische Proteine binden kann. CaM kann bis zu vier Calcium-Ionen binden und posttranslationale Modifikationen wie Phosphorylierung, Acetylierung, Methylierung und proteolytische Spaltung durchlaufen, von denen jede seine Wirkung potenziell modulieren kann.
Spezifität
Reagiert auch mit Weizenkeim. Eine weitreichende Kreuzreaktivität ist zu erwarten.
Spezifisch für sowohl an Ca2+ gebundenes als auch Ca2+-freies Calmodulin, Molekülmasse 17 kDa. Erkennt kein S100-alpha, S100-beta, Troponin C oder Parvalbumin von Rindern.
Immunogen
Epitop: A.S. 128-148
Synthetisches Peptid, das den 21 carboxyterminalen Aminosäuren (128–148) des Rinder-Calmodulins entspricht, an Tyroglobulin konjugiert.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunpräzipitation:
4 μg einer vorherigen Charge immunpräzipitierten Calmodulin aus A431-RIPA-Zelllysat. Radioimmunassay:
Verwenden Sie 10 μg/ml, um Calmodulin im Bereich von 200–300 ng nachzuweisen.
Weisen Sie Calmodulin mit diesem Anti-Calmodulin-Antikörper nach, der für den Gebrauch in WB und IP validiert ist.
Qualität
An humanen A431-Karzinomzellen, RIPA-Lysaten von Maus-3T3 und L6-Rattenskelettfibroblasten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,1–1 μg/ml dieses Antikörpers wiesen Calmodulin in RIPA-Lysaten von humanen A431-Karzinomzellen nach. Frühere Chargen wiesen Calmodulin in RIPA-Lysaten von Maus-3T3 und L6-Rattenskelettfibroblasten nach.
Zielbeschreibung
17 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1158
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1 in Lagerpuffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peng Li et al.
International journal of molecular medicine, 37(4), 989-997 (2016-03-05)
The mechanism by which hyperuricemia induced-endothelial dysfunction contributes to cardiovascular diseases (CVDs) is not yet fully understood. In the present study, we used uric acid (UA) to trigger endothelial dysfunction in cultured endothelial cells, and investigated the effects of induced
Monoclonal antibody to calmodulin: development, characterization, and comparison with polyclonal anti-calmodulin antibodies.
Sacks, D B, et al.
Analytical biochemistry, 194, 369-377 (1991)
Tomohiko Hara et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 6(3), 479-491 (2006-12-08)
Actinin-4 was originally identified as an actin-binding protein associated with cell motility and cancer invasion and metastasis. However, actinin-4 forms complexes with a large number of different partner proteins and is speculated to have several distinct functions depending on its
A Lee et al.
Nature, 399(6732), 155-159 (1999-05-21)
Neurotransmitter release at many central synapses is initiated by an influx of calcium ions through P/Q-type calcium channels, which are densely localized in nerve terminals. Because neurotransmitter release is proportional to the fourth power of calcium concentration, regulation of its
Induction of TLR4-target genes entails calcium/calmodulin-dependent regulation of chromatin remodeling.
Lai, D; Wan, M; Wu, J; Preston-Hurlburt, P; Kushwaha, R; Grundstrom, T; Imbalzano, AN; Chi, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null