MABS1819M
Anti-OTUD3 Antibody, clone 12A6.1
clone 12A6.1, from mouse
Synonym(e):
OTU domain-containing protein 3, EC 3.4.19.12
Größe auswählen
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12A6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OTUD3(23252)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected OTUD3 in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1