MABS1680
Anti-PTEN-alpha Antibody, clone 3A4.1
clone 3A4.1, from mouse
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN-alpha, Mitochondrial PTENalpha, Phosphatase and tensin-like protein-alpha, Mutated in multiple advanced cancers 1-alpha, Mitochondrial phosphatase and
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTEN-alpha in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable