MABS1173
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase CBL-C Antibody, clone 10F4.2
clone 10F4.2, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase CBL-C, RING finger protein 57, SH3-binding protein CBL-3, SH3-binding protein CBL-C, Signal transduction protein CBL-C
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10F4.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CBLC(23624)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Ubiquitin & Ubiquitin-Stoffwechsel
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CBL-C in 10 µg of HT-29 human colon cancer cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable