Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABN630
Sigma-Aldrich
Anti-SDHA-Antikörper, Klon 7H11.2
clone 7H11.2, from mouse
Synonym(e):
Flavoprotein subunit of complex II, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7H11.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDHA(6389)
Allgemeine Beschreibung
SDHA, auch bekannt als Succinat-Dehydrogenase-Flavoprotein-Mitochondrien-Untereinheit oder Flavoprotein-Untereinheit von Komplex II (Fp), wird durch das Gensymbol SDHA/ SDH2/ SDHF kodiert und ist ein Mitglied der FAD-abhängigen Oxidoreduktase-2-Familie und der FRD/SDH-Unterfamilie. Die Flavoprotein(FP)-Untereinheit der Succinatdehydrogenase (SDH) ist an der mitochondrialen Elektronentransportkette beteiligt und für die Übertragung von Elektronen von Succinat auf Ubichinon (Coenzym Q) verantwortlich. Jüngste Studien haben gezeigt, dass SDHA als Tumorsuppressor wirken kann. SDHA besteht aus vier Untereinheiten: dem Flavoprotein(FP)-SDHA, dem Eisen-Schwefel-Protein(IP)-SDHB und einem Cytochrom b560, das aus SDHC und SDHD besteht. SDHA interagiert mit SDHAF2/SDH5 bei dem für die FAD-Anbindung erforderlichen Prozess. Darüber hinaus interagiert FDHA nachweislich mit TRAP1. Mutationen im SDHA-Gen wurden mit einem mitochondrialem Komplex-II-Mangel (MT-C2D) in Verbindung gebracht, einer Störung der mitochondrialen Atmungskette mit heterogenen klinischen Erscheinungsbildern. Darüber hinaus wurden Mutationen im SDHA-Gen beim Leigh-Syndrom oder Kearns-Sayre-Syndrom, bei der dilatativen Kardiomyopathie 1GG (CMD1GG) und beim Paragangliom 5 (PGL5) vermutet.
Immunogen
Epitop: Das Immunogen befindet sich in der Nähe des C-Terminus.
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von humanem SDHA entspricht.
Anwendung
Der Anti-SDHA, Klon 7H11.2, ist ein Antikörper gegen SDHA zur Verwendung in WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde SDHA in 10 µg C2C12- und HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250 wurde SDHA in menschlichem Großhirnrinden- und menschlichem Herzmuskelgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an menschlichem Hirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde SDHA in 10 µg menschlichem Hirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~68 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable