MABN486
Anti-Co-Rest/RCOR1 Antibody, clone K72/8
clone K72/8, from mouse
Synonym(e):
REST corepressor 1, Protein CoREST
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K72/8, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCOR1(23186)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Co-Rest/RCOR1 in COS-1 cells expressing Myc-tagged Co-Rest. (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Co-Rest/RCOR1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Jurkat cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable