MABN282
Anti-CNGB1 Antibody, clone 5A5.1
clone 5A5.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNGB1(1258)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CNGB1 in 10 µg of Y79 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable