MABN2436
Anti-Guanylate Cyclase 2E Antibody, clone 8A5
clone 8A5, from mouse
Synonym(e):
RETGC-1, Guanylate cyclase-E, Guanylate cyclase-2E, GC-E
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8A5, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gucy2E(14919)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Immunofluorescence applications (Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905).
Western Blotting Analysis: 10 ug/mL of a representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in mouse retina tissue lysates (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Western Blotting applications (Peshenko, I.V., et. al. (2011). Biochemistry. 50(44):9511-9; Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905)
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable