MABN1845
Anti-Aldolase C Antibody, N-Term, clone 4A9
clone 4A9, from mouse
Synonym(e):
Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, Aldolase C, N-Term
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A9, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine, rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDOC(230)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aldolase C in bovine cerebellum tissue lysate.
Immunocytochemistry: A representative lot selectively stained Aldolase C-positive astrocytes in mixed neuron/glial cultures.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aldolase C in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable