Merck
MABN103
Sigma-Aldrich
Anti-GLUR2-pS880-(Klon-022.19.5-)Antikörper
clone 022.19.5, from mouse
Synonym(e):
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
022.19.5, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer880)
Angaben zum Gen
Rattus norvegicus ... Gria2(29627)
Allgemeine Beschreibung
Glutamatrezeptoren (GluRs) können als ionotrop oder metabotrop kategorisiert und nach ihrem bevorzugten Agonisten (NMDA, AMPA oder Kainsäure) weiter unterteilt werden. Es gibt vier Typen AMPA-selektiver GluR-Untereinheiten (GluR1, GluR2, GluR3 und GluR4). Tetramere oder pentamere Kombinationen verschiedener Untereinheiten tragen zur funktionellen Vielfalt der AMPA-Rezeptoren bei. Generell vermitteln AMPA-Rezeptoren die schnelle Komponente des postsynaptischen Stroms an den meisten exzitatorischen Synapsen, wobei die Stöchiometrie nach Zusammensetzung des Untertyps charakterisiert ist. Auch wenn die Untereinheiten-Zusammensetzung von AMPA-Rezeptoren variiert, müssen sie doch mindestens eine veränderte GluR2-Untereinheit enthalten, um für Calcium nicht permeabel zu sein. Ser880 wurde als Phosphorylierungsstelle der Proteinkinase C (PKC) in der C-terminalen Region von GluR2 identifiziert und reguliert nachweislich die Interaktion der PDZ-Domänen-haltigen Proteine GRIP1 und PICK 1 auf unterschiedliche Weise. Darüber hinaus scheint die PKC-Phosphorylierung von GluR2 Ser880 ein entscheidendes Ereignis bei der Auslösung einer Kleinhirn-Langzeitdepression (LTD) zu sein.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Ser880 phosphorylierten GluR2.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser880
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser880 phosphoryliertem GluR2 der Ratte entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-GLUR2-pS880-(Klon-022.19.5-)Antikörper ist für die Verwendung in WB zum Nachweis von GLUR2-pS880 (Klon 022.19.5) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Mittels Western Blot an mit Lambda-Phosphatase behandelten und unbehandelten Gewebelysaten des Ratten-Hippocampus beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies GluR2 in 10 µg Lambda-Phosphatase-unbehandeltem Ratten-Hippocampus-Gewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~100 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit Lambda-Phosphatase behandelte und unbehandelte Gewebelysate aus dem Hippocampus der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lei Gao et al.
Journal of neurochemistry, 136(3), 620-636 (2015-11-19)
We recently demonstrated that activation of tyrosine receptor kinase B (TrkB) by 7, 8-dihydroxyflavone (7, 8-DHF), the selective TrkB agonist, increased surface alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptors (AMPARs) AMPA receptor subunit GluR1 (GluA1) subunit expression at the synapses of Fragile X
Taira Mayanagi et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 564-564 (2020-01-24)
PSD-Zip70 is a postsynaptic protein that regulates glutamatergic synapse formation and maturation by modulation of Rap2 activity. PSD-Zip70 knockout (PSD-Zip70KO) mice exhibit defective glutamatergic synaptic transmission in the prefrontal cortex (PFC) with aberrant Rap2 activation. As prefrontal dysfunction is implicated
Julie Fourneau et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 71(12), 2534-2545 (2021-04-10)
Plasticity of the cerebral cortex following a modification of the sensorimotor experience takes place in several steps that can last from few hours to several months. Among the mechanisms involved in the dynamic modulation of the cerebral cortex in adults
Julie Fourneau et al.
Journal of neurochemistry, 147(2), 240-255 (2018-05-29)
In human, a chronic sensorimotor perturbation (SMP) through prolonged body immobilization alters motor task performance through a combination of peripheral and central factors. Studies performed on a rat model of SMP have shown biomolecular changes and a reorganization of sensorimotor
Xinyan Li et al.
Cell reports, 34(7), 108741-108741 (2021-02-18)
Mossy cells (MCs) are a unique group of excitatory neurons in the hippocampus, a brain region important for emotion, learning, and memory. Due to the lack of a reliable method to isolate MCs from other cell types, how MCs integrate