MABF455
Anti-CD80 (B7-1) Antibody (mouse), PE, clone 16-10A1
clone 16-10A1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
T-lymphocyte activation antigen CD80, Activation B7-1 antigen, B7, CD80
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16-10A1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd80(12519)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD80in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable