MABF359
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), PerCP-Cy5.5, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PerCP-Cy5.5
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M1/70, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2bκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAM(3684)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable