MABF356
Anti-CD45RO (human) Antibody, FITC, clone UCHL1
clone UCHL1, from mouse, FITC conjugate
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45, CD45RO
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
UCHL1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunohistochemistry. (Yamada M, et al.1996.;Sakkas LI, et al. 1998.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunoprecipitation. (Ponsford M, et al. 2001.)
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 20 μL of this antibody detected CD45RO in one million human peripheral blood lymphocytes.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable