MABF3060
Anti-MERS-CoV RBD Antibody, clone m336
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
m336, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 149.41 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
SARS coronavirus
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotyp
IgG1
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
vaccinia virus ... s> S(37616432)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by ELISA with recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
Tested Applications
Neutralizing: A representative lot neutralized MERS-CoV RBD in Neutralizing applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV RBD in ELISA applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable