MABF267
Anti-Cochlin Antibody/COCH, clone 9A10D2
clone 9A10D2, from rat
Synonym(e):
Cochlin, COCH-5B2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9A10D2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COCH(1690)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymph node from WT and COCH knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in protein cleaved into p18 and p8 products. (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Cochlin/COCH in mouse spleen tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymphnode from WT and Coch knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cochlin/COCH in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable