MABF2057
Anti-minicore HCV Antibody, clone Neo4
clone Neo4, from mouse
Synonym(e):
HCV, Hepatitis C virus minocores
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Neo4, monoclonal
Speziesreaktivität
virus
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected minicore HCV in Immunofluorescence applications (Eng, F.J., et. al. (2018). Hepatol Commun. 2(1):21-28).
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 ug/mL of this antibody detected minicore HCV in extracts of HEK293T cells transfected with plasmids expressing only HCV p21 core and 91 minicore proteins.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable