MABF1977
Anti-phospho-C5aR/CD88 (Ser334) Antibody, clone 32-G1
clone 32-G1, from mouse
Synonym(e):
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R, C5aR, CD88
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
32-G1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer334)
Angaben zum Gen
human ... C5AR1(728)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in Enzyme Immunoassay applications (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1:20,000 of this antibody detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated at Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31, conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable