Wichtige Dokumente
MABF174A
Sigma-Aldrich
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody
clone SK7, from mouse, violetFluor® 450
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
Größe auswählen
25 TESTS
177,00 €
100 TESTS
390,00 €
177,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 TESTS
177,00 €
100 TESTS
390,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
177,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
violetFluor® 450
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SK7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD3E(916)
Anwendung
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody is an antibody against CD3 for use in Flow Cytometry.
Qualität
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Sonstige Hinweise
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Rechtliche Hinweise
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable