MABF147E
Anti-Ly-6G (mouse), clone RB6-8C5, biotin conjugate Antibody
clone RB6-8C5, from rat, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RB6-8C5, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ly6G(546644)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg