MABF120
Anti-EGFR-Antikörper, Klon 225 (azidfrei)
clone 225, from mouse
Synonym(e):
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
225, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunpräzipitations-Analyse: 10 µg dieses Antikörpers immunpräzipitierten den EGFR aus dem Lysat der A431-Zellen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable