MABF1105
Anti-DAG Kinase Alpha Antibody, clone 10D6.1
clone 10D6.1, from mouse
Synonym(e):
Diacylglycerol kinase alpha, 80 kDa diacylglycerol kinase, Diglyceride kinase alpha, DGK-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10D6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DGKA(1606)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DAG Kinase Alpha in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash