830071P
Avanti
Egg Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 830071P, powder
Synonym(e):
L-α-lysophosphatidylcholine (Egg, Chicken)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (830071P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (830071P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830071P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830071P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 830071P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChIKey
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft