MABE974
Anti-Ser/Thr-protein kinase Nek2 Antibody, clone 5D2.1
clone 5D2.1, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase Nek2, Ser/Thr-protein kinase Nek2, HSPK 21, NimA-like protein kinase 1, Never in mitosis A-related kinase 2, NimA-related protein kinase 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D2.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEK2(4751)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ser/Thr-protein kinase Nek2 in HeLa, NIH/3T3, and HUVEC cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ser/Thr-protein kinase Nek2 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable