MABE920
Anti-Mi-2β Antibody, clone 17H11
clone 17H11, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
17H11, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD4(1108)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Histon-modifizierende Proteine
ChIP-seq Analysis: A representative lot of this antibody as part of a monoclonal antibody cocktail was used for ChIP-seq. See Zhang et al., 2012 for details.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β (CHD-4) in a Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable